Learn More
1-Undecene, 94.0%, For GC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11449711 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11449711 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11449711 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215823805
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Undecene
Nota nome For GC analysis
CAS 821-95-4
Colore Colorless
Intervallo percentuale saggio 0.94
Formula molecolare C11H22
Quantità 5 mL
Sinonimo 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720
InChI Key DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCC=C
IUPAC Name undec-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 154.297
PubChem CID 13190
ChEBI CHEBI:77444
Peso formulazione 154.3
Forma fisica Liquid