Learn More
IKA™ 1 agitatore vortex
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12325153 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
Da 100 a 240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione unitSize
12325153 Da 100 a 240 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12325153 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0004047700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this attractively designed, test tube shaker for mixing small test samples. IKA™ Vortex 1 Shaker is ideal for small containers up to 30mm in diameter such as test tubes, centrifuge tubes, Eppendorf beakers.
  • Small, compact and reliable
  • Infinitely adjustable speed from 1000 to 2800rpm
  • Excellent mixing action
  • Upper casing and the test tube surface are made from inert plastic
  • Bottom section is a coated, zinc die-casting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tensione Da 100 a 240 V
Wattage 30 w
Product Type Agitatore Vortex
Frequenza 50/60 Hz
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Peso (sistema metrico) 0.55 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mixing
Include Adattatore universale 12 V CC
Protezione IP IP 40