Learn More
1-Vinyl-2-pyrrolidinone, TRC
Codice prodotto. 17970405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17970405 50 g 50g
17953265 10 g 10g
17951785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17970405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV49990050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-12-0
Formula molecolare C6 H9 N O
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Sinonimo 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
SMILES C=CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Vinyl-2-pyrrolidone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Peso formulazione 111.0684
Percent Purity >95%