Learn More
1-Vinylimidazole (Stabilized with Hydroquinone), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Vinylimidazole |
| CAS | 1072-63-5 |
| Formula molecolare | C5 H6 N2 |
| Quantità | 2 mL |
| Sinonimo | Imidazole','1-vinyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Ethenyl-1H-imidazole, 1-Vinyl-1H-imidazole, 1-Vinylimidazole, N-Vinylimidazole, 1H-Imidazole','1-ethenyl- |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2 |
| SMILES | C=Cn1ccnc1 |
| IUPAC Name | 1-ethenylimidazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 94.114 |
| Peso formulazione | 94.0531 |