Learn More
Masterflex™ Rubinetto d'arresto a 1 via
Codice prodotto. 11772643 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Connectors:
Luer
Luer Slip, maschio
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Connectors Dimensione della confezione
11772643 Luer Slip, maschio pezzi 10
11722683 Luer pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11772643 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 3060001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.10€
    39.15€ / pezzi 10
    Risparmia 7.95€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Regulate flow without any leaking using these fittings. Cole-Parmer™ Stopcocks with Luer Connections are available with either a male luer lock or a male luer slip.
  • Handle rotates 90°
  • PC body and HDPE stem
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Materiale Policarbonato e HDPE, HDPE
Plug Material Polycarbonate and HDPE
Connectors Luer Slip, maschio