Learn More
10,11-Dehydro Misoprostol(Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30365707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365707 2.5 mg 2.50mg
30365391 25 mg 25mg
30356753 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30365707 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2305902.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58682-86-3
Formula molecolare C22H36O4
Molecular Weight (g/mol) 364.52
Sinonimo (13E)-(+/-)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic Acid Methyl Ester
IUPAC Name methyl 7-((1R,2S)-2-((E)-4-hydroxy-4-methyloct-1-en-1-yl)-5-oxocyclopent-3-en-1-yl)heptanoate
SMILES O=C(OC)CCCCCC[C@@H]1[C@@H](/C=C/CC(O)(C)CCCC)C=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 10,11-Dehydro Misoprostol (mixture of diastereomers)
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,14-15,18-19,25H,4-9,12-13,16-17H2,1-3H3/b11-10+/t18-,19+,22?/m0/s1
Peso formulazione 364.26