Learn More
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30328448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328448 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328448 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA12634600AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
CAS 29331-92-8
Nomi componenti o analita 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C15 H14 N2 O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine, 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamezepine, BIA 2-005, GP 47779, Licarbazepine
InChI Formula InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
IUPAC Name 5-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 254.28
Quantità 1 mL
Peso formulazione 254.1055 g/mol