Learn More
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide (10,11-Dihydro-carbamazepine), Mikromol™
Descrizione
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide (10,11-Dihydro-carbamazepine)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 10,11-Dihydro-carbamazepine |
| CAS | 3564-73-6 |
| Nomi componenti o analita | 10,11-Dihydro-carbamazepine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C15 H14 N2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Carbamazepine Imp. A (EP), Carbamazepine USP Related Compound A, Carbamazepine USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine Related Compound A, Carbamazepine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18) |
| SMILES | NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC Name | 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide |
| Vedi altri risultati |