Learn More
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, TRC
Codice prodotto. 30136667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136667 25 g 25g
30133971 100 g 100g
17983745 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136667 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44887025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 494-19-9
Formula molecolare C14 H13 N
Molecular Weight (g/mol) 195.26
Sinonimo Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP)
IUPAC Name 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepine
SMILES C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Peso formulazione 195.1048