Learn More
10,11-Dihydro Carbamazepine, TRC
Codice prodotto. 30384855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30384855 100 mg
30379530 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30384855 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD448765100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3564-73-6
Formula molecolare C15 H14 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 238.28
Sinonimo 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, Carbamazepine Imp. A (EP), 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine-10,11-dihydro
IUPAC Name 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 10,11-Dihydro-carbamazepine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
Peso formulazione 238.1106