Learn More
10,12-Tricosadiynoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 10,12-Tricosadiynoic Acid |
| CAS | 66990-30-5 |
| Formula molecolare | C23H38O2 |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-10,15-22H2,1H3,(H,24,25) |
| SMILES | CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC Name | tricosa-10,12-diynoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 346.56 |
| Peso formulazione | 346.2872 |