Learn More
10,12-Tricosadiynoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30455535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455535 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455535 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8964601MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 10,12-Tricosadiynoic Acid
CAS 66990-30-5
Formula molecolare C23H38O2
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-10,15-22H2,1H3,(H,24,25)
SMILES CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name tricosa-10,12-diynoic acid
Molecular Weight (g/mol) 346.56
Peso formulazione 346.2872