Learn More
10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide (Sulforidazine 5-Sulfone), Mikromol™
Codice prodotto. 30051253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051253 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051253 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0116.110025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide (Sulforidazine 5-Sulfone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulforidazine 5-Sulfone
CAS 100574-22-9
Nomi componenti o analita Sulforidazine 5-Sulfone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H26 N2 O4 S2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Sulforidazine 5-Sulfone, Thioridazine Hydrochloride Imp. A (EP), Thioridazine Imp. A (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity A, Thioridazine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C
IUPAC Name 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfonylphenothiazine 5,5-dioxide
Molecular Weight (g/mol) 434.57
Quantità 25 mg
Peso formulazione 434.1334 g/mol