Learn More
Velp Scientifica™ 10 to 5000 ml Dispensing Tool
Interchangeable stator and rotor that is flexible, easy to use, rapid, and user-friendly. Velp Scientifica™ 10 to 5000 ml Dispensing Tool is an instrument for a wide range of uses that ensures excellent performance and safety.
560.00€ - 705.00€
Specifica
Product Type Dispensing Tool
Intervallo volume (sistema metrico) 10 mL to 5 L
Diametro (sistema metrico) Rotor: 15 mm, Stator: 20 mm
Lunghezza immersione 40 to 175 mm
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15319524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Velp Scientifica™
A00000026
Ceramic Industry, Pharmaceutical Industry, Petrochemical Industry, Sewage Pollution Control applications VSS2CSR2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15329524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Velp Scientifica™
A00000027
Paper and Tissue Industry, Food Industry, Tobacco Industry, Medicine, Sewage Pollution Control applications VSS2CCR2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15339524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Velp Scientifica™
A00000028
Ceramic Industry, Paint Industry applications VSS2CMR2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15349524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Velp Scientifica™
A00000029
Paper and Tissue Industry, Pharmaceutical Industry, Sewage Pollution Control, Paint Industry applications VSS2FER2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11688128
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Velp Scientifica™
A00000031
Biotechnology, Paper and Tissue Industry, Food Industry, Tobacco Industry, Medicine, Sewage Pollution Control applications VSS2FCR2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15359524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Velp Scientifica™
A00000032
Ceramic Industry, Paper and Tissue Industry, Food Industry, Cosmetics Industry, Petrochemical Industry, Paint Industry Application VSS2FMR2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Can be assembled in a few seconds and without the use of tools
  • Consisting of a high-speed rotor with sharp blades lodged within a stationary stator with openings
  • Makes the OV5 suitable for the most diverse applications
Specifica
Specifica
Dispensing Tool
Rotor: 15 mm, Stator: 20 mm
220 mm
1 Ea.
10 mL to 5 L
40 to 175 mm
Omogenizzatore OV5