Learn More
Velp Scientifica™ 10 to 8000 ml Dispensing Tool
Interchangeable stator and rotor that is flexible, easy to use, rapid, and user-friendly. Velp Scientifica™ 10 to 8000 ml Dispensing Tool is an instrument for a wide range of uses that ensures excellent performance and safety.
685.00€ - 730.00€
Specifica
Intervallo volume (sistema metrico) | 10 mL to 8 L |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | Rotor: 23 mm, Stator: 30 mm |
Lunghezza immersione | 40 to 175 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 220 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Omogenizzatore OV5 |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15369524
|
Velp Scientifica™
A00000033 |
Paper and Tissue Industry, Food Industry, Tobacco Industry, Medicine, Sewage Pollution Control applications | VSS3CSR3 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15379524
|
Velp Scientifica™
A00000034 |
Dispersing fibrous/stringy materials | VSS3CCR3 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15389524
|
Velp Scientifica™
A00000035 |
Paper and Tissue Industry, Food Industry, Tobacco Industry, Medicine, Sewage Pollution Control applications | VSS3CMR3 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15399524
|
Velp Scientifica™
A00000036 |
Ceramic Industry, Food Industry, Sewage pollution Control | VSS3CMR2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15309534
|
Velp Scientifica™
A00000037 |
Paper and Tissue Industry, Pharmaceutical Industry, Sewage Pollution Control, Paint Industry applications | VSS3FER3 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15319534
|
Velp Scientifica™
A00000038 |
Paper and Tissue Industry, Pharmaceutical Industry, Sewage Pollution Control, Paint Industry applications | VSS3FSR3 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15339534
|
Velp Scientifica™
A00000040 |
Ceramic Industry, Food Industry, Cosmetics Industry, Pharmaceutical Industry, Tobacco Industry | VSS3FMR3 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15349534
|
Velp Scientifica™
A00000041 |
Ceramic Industry, Food Industry, Sewage Pollution Control Application | VSS4CMR3 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Can be assembled in a few seconds and without the use of tools
- Consisting of a high-speed rotor with sharp blades lodged within a stationary stator with openings
- Makes the OV5 suitable for the most diverse applications
Specifica
10 mL to 8 L | |
40 to 175 mm | |
Omogenizzatore OV5 |
Rotor: 23 mm, Stator: 30 mm | |
220 mm | |
1 Ea. |