Learn More
10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, TRC
Codice prodotto. 30138253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138253 100 mg 100mg
30006926 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138253 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA165050100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 952740-00-0
Formula molecolare C17 H14 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 294.3
Sinonimo 10-(Acetyloxy)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
IUPAC Name 10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
SMILES CC(=O)OC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H14N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-10H,1H3,(H2,18,21)
Peso formulazione 294.1004