Learn More
Heidolph™ Polymax 1040 Agitatori per scuotimento con piattaforma con angolo di 10°
Codice prodotto. 10599711 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
:
Tilt Angle: 10° ; Dimensions (H x W x D): 195 x 320 x 375mm
Codice prodotto. 10599711
Marca: Heidolph™ 5434221000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Polymax 1040 is a medium-sized model and accepts load capacities of 5 kg. Use this model for any vessel - culture plates, media bottles, Erlenmeyer flasks - there is no limit.
  • The Polymax 1040 is a medium-sized model and accepts load capacities of 5 kg
  • Features a tilt angle of 10° for a much stronger motion
  • Use this model for any vessel - culture plates, media bottles, Erlenmeyer flasks - there is no limit
  • Set and continuously adjust the variable speed on the analog control knob from 2 to 50 rpm - ideal for cell culture plates
  • This model is suitable for the modular incubator system 
  • Is recommended for applications which require variable temperature control up to 65 °C
  • Analog process timer allows for unattended operation and can be set from 1 to 120 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di oscillazione 10 °
Capacità portata carico (sistema metrico) 5 kg
Intervallo di velocità 2 - 50 RPM
Requisiti elettrici 230/240 V, 50/60 Hz
Tensione 230/240 V
Temperature Range (Metric) 0 - 50 °C
Certificazione/Conformità EN 60529
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 375 mm
Altezza (sistema metrico) 195 mm
Larghezza (sistema metrico) 320 mm
Tipo di unità di controllo Analogico
Modello Polymax 1040
Intervallo di umidità 0.8
Include Tappetino antiscivolo
Intervallo temporizzatore da 1 a 120 min