Learn More
10-Bromo-1-decanol, TRC
Codice prodotto. 30337143
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337143 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337143 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6886905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Bromo-1-decanol
CAS 53463-68-6
Formula molecolare C10H21BrO
Quantità 5 g
Sinonimo 10-Bromodecanol
InChI Formula InChI=1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
SMILES OCCCCCCCCCCBr
IUPAC Name 10-bromodecan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 237.18
Peso formulazione 236.0776