Learn More
10-Bromo-1-decanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 10-Bromo-1-decanol |
| CAS | 53463-68-6 |
| Formula molecolare | C10H21BrO |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 10-Bromodecanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC Name | 10-bromodecan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 237.18 |
| Peso formulazione | 236.0776 |