Learn More
10-Deacetyl-7,10-dimethoxy-Baccatin III, TRC
Codice prodotto. 30135486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135486 100 mg 100mg
17972935 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135486 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD198890100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 183133-94-0
Formula molecolare C31 H40 O10
Molecular Weight (g/mol) 572.64
Sinonimo (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, [2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, CBT-1A
IUPAC Name [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-1,15-dihydroxy-9,12-dimethoxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate
SMILES CO[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C([C@@H](OC)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Deacetyl-7,10-dimethoxy-Baccatin III
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C31H40O10/c1-16-19(33)14-31(36)26(40-27(35)18-11-9-8-10-12-18)24-29(5,25(34)23(38-7)22(16)28(31,3)4)20(37-6)13-21-30(24,15-39-21)41-17(2)32/h8-12,19-21,23-24,26,33,36H,13-15H2,1-7H3/t19-,20-,21+,23+,24-,26-,29+,30-,31+/m0/s1
Peso formulazione 572.2621