Learn More
10-Deoxo-9,10-dehydro Ketotifen, TRC
Codice prodotto. 30135074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135074 50 mg 50mg
30011358 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135074 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23158050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4673-38-5
Formula molecolare C19 H19 N S
Molecular Weight (g/mol) 293.43
Sinonimo Piperidine, 4-(4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-, 4-(4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine, 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, piperidine deriv., 4-(4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ylidene)-1-methylpiperidine, Ketotifen Hydrogen Fumarate Imp. A (EP)
IUPAC Name 4-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-10-ylidene-1-methylpiperidine
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4sccc24)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Deoxo-9,10-dehydro Ketotifen
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H19NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-7,10,13H,8-9,11-12H2,1H3
Peso formulazione 293.1238