Learn More
10-Deoxy-10-oxodocetaxel, Mikromol
Codice prodotto. 30459476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30459476 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459476 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3396.060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
10-Deoxy-10-oxodocetaxel, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Oxo docetaxel
CAS 167074-97-7
Nomi componenti o analita 10-Oxo docetaxel
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C43 H51 N O14
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 6-Oxodocetaxel
InChI Formula InChI=1S/C43H51NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30,32-33,35,46,48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C(C(=O)C3=O)C5(C)C)C
Molecular Weight (g/mol) 805.86
Quantità 25 mg
Peso formulazione 805.331 g/mol