Learn More
10-Hydroxy Camptothecin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-10-Hydroxycamptothecin |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 364.1059 |
| Percent Purity | >95% |