Learn More
10-Hydroxy (E)-Amitriptyline, TRC
Codice prodotto. 30370577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30370577 10 mg
30369480 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30370577 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46279010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64520-05-4
Formula molecolare C20H23NO
Molecular Weight (g/mol) 293.4
Sinonimo (5E)-5-[3-(dimethylamino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol
SMILES CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Hydroxy (E)-Amitriptyline
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3/b17-12+
Peso formulazione 293.178