Learn More
10-Hydroxy Nortriptyline Maleate, TRC
Codice prodotto. 30399462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399462 25 mg 25mg
30389534 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30399462 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94882025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74853-74-0
Formula molecolare C23H25NO
Molecular Weight (g/mol) 395.45
Sinonimo (5E)-10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol (2Z)-2-Butenedioate, (E)-10-Hydroxynortriptyline Maleate, 10-Hydroxy-(E)-nortriptyline Maleate, trans-10-Hydroxynortriptyline Maleate
SMILES CNCC/C=C/1\C2=CC=CC=C2CC(C3=CC=CC=C13)O.C(=C/C(=O)O)/C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Hydroxy Nortriptyline Maleate
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11+
Peso formulazione 395.1733