Learn More
Thermo Scientific Chemicals 10-Hydroxycamptothecin
Codice prodotto. 17211206 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17211206 5 g 5g
17201206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17211206 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 467490050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19685-09-7 | C20H16N2O5, C20H16N2O5 | 364.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19685-09-7
Formula molecolare C20H16N2O5
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Hydroxycamptothecin
Quantità 5 g
Punto di fusione 225.0°C to 267.0°C
Peso formulazione 364.36