Learn More
10-Hydroxydecanoic acid, 96%
Codice prodotto. 15457238
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457238 5 g 5g
15447238 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15457238 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60743.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1679-53-4 | C10H20O3 | 188.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1679-53-4
Formula molecolare C10H20O3
Molecular Weight (g/mol) 188.27
Numero MDL MFCD00010510
InChI Key YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 10-hydroxydecanoate, decanoic acid, 10-hydroxy, unii-np03xo416b, 10-hydroxy capric acid, 10-hydroxy-decanoic acid, 1-hydroxydecanoicacid, 10-oh-capric acid, 10-hydroxycapric acid, 10-oh-decanoic acid, 10-hydroxydecanoicacid
PubChem CID 74300
ChEBI CHEBI:17409
IUPAC Name 10-hydroxydecanoic acid
SMILES OCCCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Hydroxydecanoic acid
Punto di fusione 75°C to 77°C
Formula lineare HO(CH2)9CO2H
Quantità 5 g
Peso formulazione 188.26
Percent Purity 96%