Learn More
Heinz Herenz 10 L Aqua Dest
Codice prodotto. 30158347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30158347 10 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30158347 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1133777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.92€
    8.74€ / pezzi 1
    Risparmia 5.18€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
10 L Aqua Dest container.
  • Single demineralized
  • For use in laboratories, beauty salons, photo studios, households and gardening.
  • Microfiltrated to be used for pharmaceutical, chemical, and technical applications
Specifica
Product Type Cleaner
Color-coded No
Forma Clear Liquid
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Aspetto Clear
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Monouso Single-use
Filtrato Filtered
Infiammabile No
Quantità 10 L
Size 10 L Container