Learn More
Wheaton™ 10 μL Inoculation Loop
Codice prodotto. 16455009
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Short
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 6000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16455009 Standard pezzi 500
16415009 Short pezzi 6000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16455009 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 711420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.88€
    71.25€ / pezzi 500
    Risparmia 6.63€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Inoculation Loop for delivering a known volume of fluid sample to enable accurate microbiological analysis
  • For dispersing samples on agar surface
  • Meet quantitative standards for management of microbiological samples
Specifica
Monouso Single-use
Volume 10 μL
Materiale ABS
Sterilità Sterile
Size Standard
Colore Blue
Quantità 500
Tipo di imballaggio Packaged in peel pouch