Learn More
10-Methoxy Carbamazepine, TRC
Codice prodotto. 17991625
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991625 250 mg 250mg
30137720 1 g 1g
17924885 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17991625 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM261260250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28721-09-7
Formula molecolare C16 H14 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 266.29
Sinonimo 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
IUPAC Name 5-methoxybenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
SMILES COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Methoxycarbamazepine
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
Peso formulazione 266.1055