Learn More
10-Methoxycarbamazepine (10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide), Mikromol™
Codice prodotto. 30052246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052246 25 mg 25mg
17990846 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052246 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0076.130025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
10-Methoxycarbamazepine (10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Methoxycarbamazepine
CAS 28721-09-7
Nomi componenti o analita 10-Methoxycarbamazepine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H14 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity B, Oxcarbazepine Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
SMILES COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
IUPAC Name 5-methoxybenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 266.29
Quantità 25 mg
Peso formulazione 266.1055 g/mol