Learn More
Hamilton™ 10 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Codice prodotto. 17884392
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
No Needle Included
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Luer Tip
Luer Tip, Cemented
Removable
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Stile del punto dell'ago:
Blunt
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Tipo di collegamento Dimensione della confezione Stile del punto dell'ago
17884392 22 G Luer Tip Pezzo -
17844322 22 G Luer Tip, Cemented Pezzo Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
17854322 22 G Luer Tip, Cemented Pezzo Blunt
17864392 No Needle Included Removable Pezzo No Needle Included
17834212 22 G Luer Lock Pezzo Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
17844202 No Needle Included Sample Lock Pezzo No Needle Included
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17884392 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore CAL81617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    266.38€ / pezzi 1
    Risparmia 28.62€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 14-01-2027
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 10 mL.
Spezifikation
Autoclavabile No
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.574 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.695 in.
Diametro (sistema metrico) interno 14.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 17.7 mm
Product Type Gastight
Pressione max 200 psig
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1010 LT
Numero dei punti dell'ago 2
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Tipo di collegamento Luer Tip
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.