Learn More
Greiner Bio-One 10 mL Sterile Serological Pipets
Descrizione
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduation
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Specifica
Specifica
| Descrizione | Shape: Standard |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 1/10 |
| Tipo di imballaggio | Bulk |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Tipo | Pipetta sierologica |