Learn More
Wheaton™ 10 mL Urine Tube with Printed Label
Codice prodotto. 16474959
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Label, Collection Cup
Label, Collection Cup, Boric Acid
Dimensione della confezione:
pezzi 450
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
16474959 Label, Collection Cup pezzi 450
16404969 Label, Collection Cup, Boric Acid pezzi 450
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16474959 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 327220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.90€
    110.33€ / pezzi 450
    Risparmia 53.57€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Sterile container offering sample security and user safety with excellent leak free performance.
  • Wide container range to suit most user needs
  • With collection cup
Specifica
Colore chiusura White
Tipo di chiusura Screw Cap
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Forma del fondo Round
Certificazione/Conformità EU Directive 98/79/EC
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Da utilizzare con (applicazione) Urine analysis
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Include Label, Collection Cup
Descrizione etichetta Printed
Senza lattice Yes
N. per custodia 450/Cs.
N. per confezione 50 Pk.
Volume (sistema metrico) 10 mL