Learn More
Epredia™ 10% Neutral Buffered Formalin
Codice prodotto. 10463750 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
2.5 gal.
5 gal.
Product Type:
Formalin
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type Dimensione della confezione
10463750 1 gal. Formalin pezzi 4
10270219 5 gal. Formalin Pezzo
10473750 2.5 gal. Formalin Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10463750 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 5701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.25€
    22.66€ / pezzi 4
    Risparmia 12.59€
    35% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Reduce exposure to toxic fumes with the premixed Epredia™ Neutral Buffered Formalin (10%). AFIP formulated.
  • Phosphate buffers are used to stabilize the pH between 6.8 and 7.2
  • Stringent quality control ensures a formalin concentration of 10%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Formalin
Quantità 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10% Neutral Buffered Formalin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.