Learn More
10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, TRC
Codice prodotto. 30137922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137922 5 mg 5mg
30137052 10 mg 10mg
30007445 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137922 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8700005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21737-58-6
Formula molecolare C14 H11 N O
Molecular Weight (g/mol) 209.24
Sinonimo 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one
IUPAC Name 6,11-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-one
SMILES O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Specifications
Materiale o nome chimico 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
Peso formulazione 209.0841