Learn More
10-Oxo Docetaxel, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479657
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479657 5 mg 5mg
16477118 10 mg -
16441629 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16479657 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16674
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress 10-Oxo Docetaxel (Docetaxel Impurity 1) is a novel taxoid having remarkable anti-tumor properties and a Docetaxel intermediate.
10-Oxo Docetaxel (Docetaxel Impurity 1) is a novel taxoid having remarkable anti-tumor properties and a Docetaxel intermediate.
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Oxo Docetaxel
CAS 167074-97-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C43H51NO14
Quantità 5 mg
Sinonimo Docetaxel Impurity 1
SMILES CC(O[C@@]1([C@](C[C@@H]2O)([H])OC1)[C@@]([C@@]2(C3=O)C)([H])[C@@H]([C@@](C4(C)C)(C[C@H](OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C(C)=C4C3=O)O)OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 805.86
Peso formulazione 805.86
Percent Purity 93.89%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only