Learn More
10-Oxo Docetaxel, TRC
Codice prodotto. 18081740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18081740 2.5 mg 2.50mg
17979749 1 mg 1mg
18080230 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18081740 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8558002.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 167074-97-7
Formula molecolare C43 H51 N O14
Molecular Weight (g/mol) 805.86
Sinonimo Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5,6-dioxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5,6-dioxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 5β,20-Epoxy-1,7β-dihydroxy-9,10-dioxotax-11-ene-2α,4,13α-triyl 4-acetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, 10-Deoxy-10-oxodocetaxel, Docetaxel Trihydrate Imp B (EP), 6-Oxodocetaxel, (2aR,4S,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-Dodecahydro-4,9,11,12,12b-pentahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5,6-dione 12b-acetate 12-benzoate 9-ester with (2R,3S)-N-tert-butoxycarbonyl-3-phenylisoserine
IUPAC Name [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,15S)-4-acetyloxy-1,9-dihydroxy-15-[(2R,3S)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanoyl]oxy-10,14,17,17-tetramethyl-11,12-dioxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate
SMILES CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C(C(=O)C3=O)C5(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Oxo docetaxel
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C43H51NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30,32-33,35,46,48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
Peso formulazione 805.331
Percent Purity >95%