Learn More
10-Oxo Mirtazapine (Mirtazapine Impurity F), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 10-Oxo Mirtazapine |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3 |
| Peso formulazione | 279.1372 |