Learn More
10 μS/cm Conductivity Standard at 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16460594 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16460594 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16460594 Fornitore Reagecon N. del fornitore CSKC1025
Advance Your Chemistry
Usa il codice promozionale 28031
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aqueous based, non-hazardous standard
  • Tested by ISO 17025 accredited test method
  • NIST traceable
  • Low temperature coefficient of variation
  • Guaranteed stability throughout entire shelf life even after opening bottle
  • Accuracy: 10 μS/cm ± 1%
Specifica
Imballaggio HDPE bottle
Tracciabilità a NIST Yes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conductivity Meter
Tipo Conductivity Standard
Quantità 250 mL