Learn More
10-Undecenoic acid, 99%
Codice prodotto. 11489416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489416 250 g 250g
11479416 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11489416 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19122.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
10-Undecenoic acid is used for the preparation of active pharmaceutical ingredients, cosmetics, perfumes, antidandruff shampoos and antimicrobial powders. It is used for the treatment of skin problems and antifungal agent. It is involved in the production of nylon-11, methyl undecylenate, undecylenic aldehyde and undecylenic alcohol. Further, it is used as musk in perfumes and aromas.
Solubility
Soluble in alcohol, chloroform, diethyl ether, benzene and fixed or volatile oils. Insoluble in hot water and cold water.
Notes
Incompatible with bases, oxidizing agents and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-38-9
Formula molecolare C11H20O2
Molecular Weight (g/mol) 184.279
Numero MDL MFCD00004442
InChI Key FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
IUPAC Name undec-10-enoic acid
SMILES C=CCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Undecenoic acid
Punto di fusione 22°C to 25°C
Densità 0.91
Punti di ebollizione 126°C to 128°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Indice di rifrazione 1.4493
Quantità 250 g
Beilstein 1762631
Indice di Merck 14,9848
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether,benzene and fixed or volatile oils. Insoluble in hot water and cold water.
Peso formulazione 184.28
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10-Undecenoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 10-Undecenoic acid