Learn More
10-Undecenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 10-Undecenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 692-86-4 |
| Formula molecolare | C13H24O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Ethyl 10-Undecenoate, Ethyl Undecenoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCCCCCC=C |
| IUPAC Name | ethyl undec-10-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 212.33 |
| Peso formulazione | 212.1776 |