Learn More
10-Undecenoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458506
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458506 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458506 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0914
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress 10-Undecenoic acid was used as a starting reagent in the syntheses of Pheromone (11Z)-hexadecenal.
10-Undecenoic acid was used as a starting reagent in the syntheses of Pheromone (11Z)-hexadecenal.
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Undecenoic acid
Forma fisica Liquid
CAS 112-38-9
Colore Colorless
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H20O2
Sinonimo Undecylenic acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (271.33 mM)
SMILES C=CCCCCCCCCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 184.28
Peso formulazione 184.28
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only