Learn More
10-Undecenoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30452632
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452632 250 g -
30455541 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30452632 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU788820250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-38-9
Formula molecolare C11 H20 O2
Molecular Weight (g/mol) 184.28
Sinonimo Undecylenic acid, Undec-10-enoic acid
IUPAC Name undec-10-enoic acid
SMILES OC(=O)CCCCCCCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Undecylenic Acid
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Peso formulazione 184.1463