Learn More
10-Undecenoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Undecylenic Acid |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13) |
| Peso formulazione | 184.1463 |