Learn More
10-Undecenoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10387970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10387970
Marca: Thermo Scientific Acros 171585000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 38460-95-6 | C11H19ClO | 202.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38460-95-6
Formula molecolare C11H19ClO
Molecular Weight (g/mol) 202.72
Numero MDL MFCD00000772
InChI Key MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 10-undecenoyl chloride, 10-undecylenoyl chloride, 10-undecenoylchloride, omega-undecylenic acid chloride, undecylenoyl chloride, .omega.-undecylenic acid chloride, acmc-1ckgs, 10-hendecenoyl chloride, 10-undecenoic acid chloride, 4-02-00-01615 beilstein handbook reference
PubChem CID 38042
IUPAC Name undec-10-enoyl chloride
SMILES ClC(=O)CCCCCCCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Undecenoyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 120°C to 122°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CH(CH2)8COCl
Indice di rifrazione 1.4532 to 1.4552
Quantità 500 mL
Beilstein 02, 459
Gravità specifica 0.94
Peso formulazione 202.72
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10-Undecenoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.