Learn More
10-Undecylenic Aldehyde, TRC
Codice prodotto. 30449014
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449014 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449014 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU78883510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 10-Undecylenic Aldehyde
CAS 112-45-8
Formula molecolare C11H20O
Quantità 10 g
Sinonimo 10-Undecenal, 10-Undecen-1-al, 10-Undecenyl Aldehyde, Aldehyde C 111LEN, Intreleven Aldehyde, NSC 44900, Undecylene Aldehyde, Undecylenic Aldehyde, ω-Undecenyl Aldehyde
InChI Formula InChI=1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
SMILES C=CCCCCCCCCC=O
IUPAC Name undec-10-enal
Molecular Weight (g/mol) 168.28
Peso formulazione 168.1514