Learn More
10-Undecynoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 10-Undecynoic Acid |
| CAS | 2777-65-3 |
| Formula molecolare | C11H18O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 10-Hendecynoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h1H,3-10H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCC#C |
| IUPAC Name | undec-10-ynoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.26 |
| Peso formulazione | 182.1307 |