Learn More
Thermo Scientific™ Rotore 10 x 5 mL con coperchio di biocontenimento ClickSeal™
Codice prodotto. 15490392 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
10 x 5 ml
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15490392 10 x 5 ml 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15490392 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00€
    653.40€ / pezzi 1
    Risparmia 136.60€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
È possibile aumentare la separazione del campione di acido nucleico utilizzando il rotore Thermo Scientific™ 10 x 5 ml con il coperchio di biocontenimento ClickSeal™.
È possibile aumentare la separazione del campione di acido nucleico utilizzando il rotore Thermo Scientific™ 10 x 5 ml con il coperchio di biocontenimento ClickSeal™.
  • Capacità microvolumi ottimizzata
  • Forza g fino a 20,326 x g
  • Il coperchio a biocontenimento ClickSeal riduce i tempi di recupero grazie all'apertura con un semplice clic, rispetto ai coperchi a vite, e garantisce la sicurezza di contenimento dei campioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rotore 10 x 5 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal
Materiale Polimero ingegnerizzato
Tipo Rotor
Capacità 10 x 5 ml
RCF max 20,326 x g
Velocità max 14,800 giri/min
Raggio (sistema metrico) min. 4.2 cm
Max. Tube Diameter 17 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifughe Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico e Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Angolo 41°
Biocontainment No
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.