Learn More
Hirschmann™ 100-150 mL Oxygen Bottle
Codice prodotto. 11702293
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 to 150 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11702293 100 to 150 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11702293 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 6500183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.08€
    67.90€ / pezzi 2
    Risparmia 5.18€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
With standard ground and chamfered glass stopper.
  • Acc. to Winkler
  • White graduation marks
  • Clear glass for excellent clarity
  • Precision adjusted
  • With label field
  • Individual serial number on the stopper and bottle
Specifica
Descrizione Standard ground 14/23
Volume (sistema metrico) 100 to 150 mL
Area del contrassegno Yes
Materiale Glass
Tappo Yes, glass
Altezza (sistema metrico) 105 ± 10 mm